Documenti fondamentali
AOB640097416
AOBChem
4-Bromo-3-hydroxyphenylboronic acid
Scegli un formato
250 MG
CHF 300.05
500 MG
CHF 402.93
1 G
CHF 541.33
5 G
CHF 1’779.55
SKU del venditore: 30807-250MG
CHF 300.05
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 300.05
500 MG
CHF 402.93
1 G
CHF 541.33
5 G
CHF 1’779.55
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.83
Numero MDL:
SKU del venditore: 30807-250MG
CHF 300.05
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-bromo-3-hydroxyphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C6H6BBrO3/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,9-11H
InChI
CJZSBTMJFVLOFA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-3-hydroxyphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30807.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)