Documenti fondamentali
AOB640097380
AOBChem
1-(5-Bromo-2,6-dimethoxy-3-pyridinyl)-ethanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.09
Numero MDL:
Iupac Name
1-(5-bromo-2,6-dimethoxypyridin-3-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H10BrNO3/c1-5(12)6-4-7(10)9(14-3)11-8(6)13-2/h4H,1-3H3
InChI
YCCQLMWEHKXXTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-5-bromo-2-6-dimethoxy-3-pyridinyl-ethanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30743.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)