Documenti fondamentali
AOB640097332
AOBChem
2,6-Dimethoxy-3-(methylsulfanyl)pyridine
Scegli un formato
500 MG
CHF 132.26
1 G
CHF 155.53
5 G
CHF 404.15
SKU del venditore: 30601-500MG
CHF 132.26
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 132.26
1 G
CHF 155.53
5 G
CHF 404.15
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.25
Numero MDL:
SKU del venditore: 30601-500MG
CHF 132.26
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,6-dimethoxy-3-(methylthio)pyridine
Inchi Code
1S/C8H11NO2S/c1-10-7-5-4-6(12-3)8(9-7)11-2/h4-5H,1-3H3
InChI
BUKOPLIFYCOZSA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dimethoxy-3-methylsulfanyl-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30601.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)