Documenti fondamentali
AOB640097156
AOBChem
5-Chloro-2-ethoxy-3-iodopyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.5
Numero MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-ethoxy-3-iodopyridine
Inchi Code
1S/C7H7ClINO/c1-2-11-7-6(9)3-5(8)4-10-7/h3-4H,2H2,1H3
InChI
OPGOFBZQGKIHRJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-ethoxy-3-iodopyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30086.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)