Documenti fondamentali
AOB640097004
AOBChem
Potassium 2,5-dibromo-pyridine-3-trifluoroborate
Scegli un formato
500 MG
CHF 137.16
1 G
CHF 169.00
5 G
CHF 449.47
SKU del venditore: 29462-500MG
CHF 137.16
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 137.16
1 G
CHF 169.00
5 G
CHF 449.47
About This Item
Peso molecolare:
342.79
Numero MDL:
SKU del venditore: 29462-500MG
CHF 137.16
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
potassium (2,5-dibromopyridin-3-yl)trifluoroborate
Inchi Code
1S/C5H2BBr2F3N.K/c7-3-1-4(6(9,10)11)5(8)12-2-3;/h1-2H;/q-1;+1
InChI
LVYWDBAWOMSDTH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/potassium-2-5-dibromo-pyridine-3-trifluoroborate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29462.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)