Documenti fondamentali
AOB640096658
AOBChem
2,4-Dichloro-6-fluorobenzyl alcohol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.02
Numero MDL:
Iupac Name
(2,4-dichloro-6-fluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H5Cl2FO/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-2,11H,3H2
InChI
LZUBSPAUXRAIST-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-dichloro-6-fluorobenzyl-alcohol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27952.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)