Documenti fondamentali
AOB640096461
AOBChem
2-Bromo-5-(methoxymethyl)thiophene
Scegli un formato
500 MG
CHF 226.57
1 G
CHF 292.70
5 G
CHF 892.83
10 G
CHF 1’475.81
25 G
CHF 2’841.41
SKU del venditore: 27238-500MG
CHF 226.57
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 226.57
1 G
CHF 292.70
5 G
CHF 892.83
10 G
CHF 1’475.81
25 G
CHF 2’841.41
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.09
Numero MDL:
SKU del venditore: 27238-500MG
CHF 226.57
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-5-(methoxymethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C6H7BrOS/c1-8-4-5-2-3-6(7)9-5/h2-3H,4H2,1H3
InChI
QSQQAKKFHNTDAV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-5-methoxymethyl-thiophene.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27238.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)