Documenti fondamentali
AOB640096271
AOBChem
4-(Benzoyloxy)cyclohexanone
Scegli un formato
250 MG
CHF 217.99
500 MG
CHF 285.35
1 G
CHF 375.99
5 G
CHF 1’190.44
10 G
CHF 1’981.63
25 G
CHF 3’834.68
SKU del venditore: 26753-250MG
CHF 217.99
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 217.99
500 MG
CHF 285.35
1 G
CHF 375.99
5 G
CHF 1’190.44
10 G
CHF 1’981.63
25 G
CHF 3’834.68
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.25
Numero MDL:
SKU del venditore: 26753-250MG
CHF 217.99
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-oxocyclohexyl benzoate
Inchi Code
1S/C13H14O3/c14-11-6-8-12(9-7-11)16-13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12H,6-9H2
InChI
VFICJPDIBDJAGL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-benzoyloxy-cyclohexanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26753.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)