Documenti fondamentali
AOB640095993
AOBChem
2-Iodo-4-(trifluoromethoxy)phenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.01
Numero MDL:
Iupac Name
2-iodo-4-(trifluoromethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C7H4F3IO2/c8-7(9,10)13-4-1-2-6(12)5(11)3-4/h1-3,12H
InChI
WOCGRJGJXZXHSA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-iodo-4-trifluoromethoxy-phenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26061.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)