Documenti fondamentali
AOB640095966
AOBChem
5-Bromo-N-phenylpyridin-3-amine
Scegli un formato
250 MG
CHF 203.30
500 MG
CHF 265.76
1 G
CHF 347.82
5 G
CHF 1’090.01
SKU del venditore: 26016-250MG
CHF 203.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 203.30
500 MG
CHF 265.76
1 G
CHF 347.82
5 G
CHF 1’090.01
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.11
Numero MDL:
SKU del venditore: 26016-250MG
CHF 203.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
5-bromo-N-phenyl-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C11H9BrN2/c12-9-6-11(8-13-7-9)14-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14H
InChI
CLJFXGSBLDGKJD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-n-phenylpyridin-3-amine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26016.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)