AOB640095885
AOBChem
2-Hydrazinyl-4-iodopyridine
About This Item
Iupac Name
2-hydrazino-4-iodopyridine
Inchi Code
1S/C5H6IN3/c6-4-1-2-8-5(3-4)9-7/h1-3H,7H2,(H,8,9)
InChI
WXDVSPXAYBJQRN-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25845.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)