Documenti fondamentali
AOB640095655
AOBChem
4-Bromo-2,3-dimethyl-1-(2-methylpropoxy)benzene
Scegli un formato
250 MG
CHF 251.06
500 MG
CHF 333.12
1 G
CHF 442.12
5 G
CHF 1’428.05
SKU del venditore: 25229-250MG
CHF 251.06
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 251.06
500 MG
CHF 333.12
1 G
CHF 442.12
5 G
CHF 1’428.05
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.17
Numero MDL:
SKU del venditore: 25229-250MG
CHF 251.06
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-bromo-4-isobutoxy-2,3-dimethylbenzene
Inchi Code
1S/C12H17BrO/c1-8(2)7-14-12-6-5-11(13)9(3)10(12)4/h5-6,8H,7H2,1-4H3
InChI
ZFWYFKYVRUVUFZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-3-dimethyl-1-2-methylpropoxy-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25229.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)