Documenti fondamentali
AOB640095591
AOBChem
2-Fluoro-3-phenylpyridine
Scegli un formato
250 MG
CHF 222.89
500 MG
CHF 292.70
1 G
CHF 385.78
5 G
CHF 1’223.51
10 G
CHF 2’037.97
SKU del venditore: 25075-250MG
CHF 222.89
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 222.89
500 MG
CHF 292.70
1 G
CHF 385.78
5 G
CHF 1’223.51
10 G
CHF 2’037.97
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.19
Numero MDL:
SKU del venditore: 25075-250MG
CHF 222.89
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-fluoro-3-phenylpyridine
Inchi Code
1S/C11H8FN/c12-11-10(7-4-8-13-11)9-5-2-1-3-6-9/h1-8H
InChI
YSVOLINPRQFGOB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-phenylpyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25075.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)