Documenti fondamentali
AOB640095552
AOBChem
2-Ethoxy-4-phenylpyridine
Scegli un formato
250 MG
CHF 296.38
500 MG
CHF 398.03
1 G
CHF 532.75
SKU del venditore: 24939-250MG
CHF 296.38
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 296.38
500 MG
CHF 398.03
1 G
CHF 532.75
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.25
Numero MDL:
SKU del venditore: 24939-250MG
CHF 296.38
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-ethoxy-4-phenylpyridine
Inchi Code
1S/C13H13NO/c1-2-15-13-10-12(8-9-14-13)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,2H2,1H3
InChI
PVNZXGALDHECAQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-ethoxy-4-phenylpyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24939.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)