Documenti fondamentali
AOB640095475
AOBChem
6-Isopropoxy-2-methylpyridine-3-boronic acid
Scegli un formato
250 MG
CHF 217.99
500 MG
CHF 286.58
1 G
CHF 377.21
5 G
CHF 1’196.57
SKU del venditore: 24747-250MG
CHF 217.99
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 217.99
500 MG
CHF 286.58
1 G
CHF 377.21
5 G
CHF 1’196.57
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.03
Numero MDL:
SKU del venditore: 24747-250MG
CHF 217.99
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(6-isopropoxy-2-methylpyridin-3-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C9H14BNO3/c1-6(2)14-9-5-4-8(10(12)13)7(3)11-9/h4-6,12-13H,1-3H3
InChI
ZWVRPRGIYXIPRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-isopropoxy-2-methylpyridine-3-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24747.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)