AOB640095304
AOBChem
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenol
About This Item
Iupac Name
2,4-bis(trifluoromethyl)phenol
Inchi Code
1S/C8H4F6O/c9-7(10,11)4-1-2-6(15)5(3-4)8(12,13)14/h1-3,15H
InChI
ZYIRCUJWEIIPCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-bis-trifluoromethyl-phenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24407.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)