Documenti fondamentali
AOB640095301
AOBChem
4-Bromo-5-chloro-2-methylbenzaldehyde
Scegli un formato
250 MG
CHF 298.83
500 MG
CHF 400.48
1 G
CHF 537.65
5 G
CHF 1’767.30
SKU del venditore: 24403-250MG
CHF 298.83
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 298.83
500 MG
CHF 400.48
1 G
CHF 537.65
5 G
CHF 1’767.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.49
Numero MDL:
SKU del venditore: 24403-250MG
CHF 298.83
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-5-chloro-2-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6BrClO/c1-5-2-7(9)8(10)3-6(5)4-11/h2-4H,1H3
InChI
KNXNOEQKERZPKL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-5-chloro-2-methylbenzaldehyde.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24403.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)