AOB640095266
AOBChem
2,4-dichloro-1-isopropoxybenzene
Scegli un formato
SKU del venditore: 24328-500MG
CHF 132.26
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 24328-500MG
CHF 132.26
Iupac Name
2,4-dichlorophenyl isopropyl ether
Inchi Code
1S/C9H10Cl2O/c1-6(2)12-9-4-3-7(10)5-8(9)11/h3-6H,1-2H3
InChI
SKZUJEUNTYZIRO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24328.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)