Documenti fondamentali
AOB640094654
AOBChem
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.03
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
[2-bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C8H6BrF3O2/c9-7-3-6(14-8(10,11)12)2-1-5(7)4-13/h1-3,13H,4H2
InChI
UUWJYAPZRFZVRJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-4-trifluoromethoxy-benzyl-alcohol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22139.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)