Documenti fondamentali
AOB640094640
AOBChem
4-Chloro-7-methoxy-1H-indazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.61
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
4-chloro-7-methoxy-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O/c1-12-7-3-2-6(9)5-4-10-11-8(5)7/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI
VKHMRJUJCBJRFT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-7-methoxy-1h-indazole.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22097.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)