Documenti fondamentali
AOB640094632
AOBChem
4-Methoxydibenzothiophene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.29
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-methoxydibenzo[b,d]thiophene
Inchi Code
1S/C13H10OS/c1-14-11-7-4-6-10-9-5-2-3-8-12(9)15-13(10)11/h2-8H,1H3
InChI
XISNFPLKXUIFRL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-methoxydibenzothiophene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22085.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)