Documenti fondamentali
AOB640094460
AOBChem
3-Bromo-5-fluoro-2-isopropoxyphenol
Scegli un formato
500 MG
CHF 132.26
1 G
CHF 157.98
5 G
CHF 412.73
SKU del venditore: 21329-500MG
CHF 132.26
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 132.26
1 G
CHF 157.98
5 G
CHF 412.73
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.08
Numero MDL:
SKU del venditore: 21329-500MG
CHF 132.26
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-5-fluoro-2-isopropoxyphenol
Inchi Code
1S/C9H10BrFO2/c1-5(2)13-9-7(10)3-6(11)4-8(9)12/h3-5,12H,1-2H3
InChI
AEQOJSGAXJOPBR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-fluoro-2-isopropoxyphenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21329.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)