Documenti fondamentali
AOB640094433
AOBChem
2,6-Dichloro-3-methoxypyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.02
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2,6-dichloro-3-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5Cl2NO/c1-10-4-2-3-5(7)9-6(4)8/h2-3H,1H3
InChI
QIWNTQHXQMMULX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dichloro-3-methoxypyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21246.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)