AOB640093944
AOBChem
2,6-Dichloro-4-formylphenylboronic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: 19518-250MG
CHF 172.68
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 19518-250MG
CHF 172.68
Iupac Name
2,6-dichloro-4-formylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H5BCl2O3/c9-5-1-4(3-11)2-6(10)7(5)8(12)13/h1-3,12-13H
InChI
JIIZYKDHZYFDOO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/19518.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)