AOB640093915
AOBChem
2-Chloro-5-isopropylbenzoic acid
About This Item
Iupac Name
2-chloro-5-isopropylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c1-6(2)7-3-4-9(11)8(5-7)10(12)13/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
InChI
MXEPLXPXXYZIPE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-5-isopropylbenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/19415.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)