Documenti fondamentali
AOB640093772
AOBChem
5-Bromo-2-(isopropoxy)pyridine-4-boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.9
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-isopropoxy-4-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H11BBrNO3/c1-5(2)14-8-3-6(9(12)13)7(10)4-11-8/h3-5,12-13H,1-2H3
InChI
PJONIWOYCSHBHC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-isopropoxy-pyridine-4-boronic-acid.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/18910.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)