Documenti fondamentali
AOB640093598
AOBChem
5-Bromo-2-chloro-N-methoxy-N-methylnicotinamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.52
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-N-methoxy-N-methylnicotinamide
Inchi Code
1S/C8H8BrClN2O2/c1-12(14-2)8(13)6-3-5(9)4-11-7(6)10/h3-4H,1-2H3
InChI
HICOBHUDWNSYTJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-chloro-n-methoxy-n-methylnicotinamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/18309.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)