Documenti fondamentali
AOB640092293
AOBChem
1-Chloro-2-(methoxymethoxy)benzene
Scegli un formato
250 MG
CHF 150.63
500 MG
CHF 189.82
1 G
CHF 241.26
5 G
CHF 710.34
10 G
CHF 1’164.72
25 G
CHF 2’231.48
SKU del venditore: 14040-250MG
CHF 150.63
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 150.63
500 MG
CHF 189.82
1 G
CHF 241.26
5 G
CHF 710.34
10 G
CHF 1’164.72
25 G
CHF 2’231.48
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.61
Numero MDL:
SKU del venditore: 14040-250MG
CHF 150.63
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-chloro-2-(methoxymethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H9ClO2/c1-10-6-11-8-5-3-2-4-7(8)9/h2-5H,6H2,1H3
InChI
SMJFIELODILNDM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-chloro-2-methoxymethoxy-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/14040.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)