Documenti fondamentali
AOB640092173
AOBChem
5-Chloro-2-(pivaloylamino)phenylboronic acid
Scegli un formato
500 MG
CHF 203.30
1 G
CHF 259.63
5 G
CHF 776.48
SKU del venditore: 13185-500MG
CHF 203.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 203.30
1 G
CHF 259.63
5 G
CHF 776.48
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.51
Numero MDL:
SKU del venditore: 13185-500MG
CHF 203.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-2-[(2,2-dimethylpropanoyl)amino]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H15BClNO3/c1-11(2,3)10(15)14-9-5-4-7(13)6-8(9)12(16)17/h4-6,16-17H,1-3H3,(H,14,15)
InChI
GIAJZMJDKJWGNY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-pivaloylamino-phenylboronic-acid.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/13185 .pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)