AOB640091910
AOBChem
2,4-Dichloro-5-nitrophenylboronic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: 11835-5G
CHF 270.66
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 11835-5G
CHF 270.66
Iupac Name
2,4-dichloro-5-nitrophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H4BCl2NO4/c8-4-2-5(9)6(10(13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2,11-12H
InChI
QZUUWAWNYJMANP-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/11835.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)