Documenti fondamentali
AOB640091442
AOBChem
5-Bromo-2-methoxypyridine-3-boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.84
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-methoxy-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H7BBrNO3/c1-12-6-5(7(10)11)2-4(8)3-9-6/h2-3,10-11H,1H3
InChI
KIMPFSRSIJTVLK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-methoxypyridine-3-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/10407.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)