Documenti fondamentali
AMBH99DEDD33
Ambeed, Inc.
(5-Cyano-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.94
Numero MDL:
Iupac Name
5-cyano-1-methyl-1H-pyrrol-2-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H7BN2O2/c1-9-5(4-8)2-3-6(9)7(10)11/h2-3,10-11H,1H3
InChI
CMPMUHFINOXALE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/860617-71-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)