Documenti fondamentali
AMBH99DEDCB2
Ambeed, Inc.
1,7-Dioxa-4,10-diazacyclododecane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.24
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1,7-dioxa-4,10-diazacyclododecane
Inchi Code
1S/C8H18N2O2/c1-5-11-7-3-10-4-8-12-6-2-9-1/h9-10H,1-8H2
InChI
PWJHXHMUGFXPSN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/294-92-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/294-92-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)