Documenti fondamentali
AMBH99C03F99
Ambeed, Inc.
(3-Isopropoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.01
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-isopropoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H12BF3O3/c1-6(2)17-9-5-7(11(15)16)3-4-8(9)10(12,13)14/h3-6,15-16H,1-2H3
InChI
XSWWHVQQUGGXQP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2096341-53-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2096341-53-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)