Documenti fondamentali
AMBH99C03F25
Ambeed, Inc.
2-Bromopropanedinitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.96
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromomalononitrile
Inchi Code
1S/C3HBrN2/c4-3(1-5)2-6/h3H
InChI
SFRZRFWPESUWKP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1885-22-9.html
Synonym
2-bromomalononitrile
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1885-22-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)