Documenti fondamentali
AMBH99C039FA
Ambeed, Inc.
2,5-Dichloro-3-methoxypyrazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179
Numero MDL:
Iupac Name
2,5-dichloro-3-methoxypyrazine
Inchi Code
1S/C5H4Cl2N2O/c1-10-5-4(7)8-2-3(6)9-5/h2H,1H3
InChI
CCJLMHZFOWKROF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/36398-43-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)