Documenti fondamentali
AMBH99C039CD
Ambeed, Inc.
2-(4-Methylthiazol-2-yl)propan-2-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.24
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-(4-methylthiazol-2-yl)propan-2-ol
Inchi Code
1S/C7H11NOS/c1-5-4-10-6(8-5)7(2,3)9/h4,9H,1-3H3
InChI
GMCDPTLIQCOSBT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/124341-73-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)