AMBH99C03994
Ambeed, Inc.
1-((4-Methoxyphenyl)sulfonyl)piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO5S/c1-19-11-2-4-12(5-3-11)20(17,18)14-8-6-10(7-9-14)13(15)16/h2-5,10H,6-9H2,1H3,(H,15,16)
InChI
XCSWWTGQHOOLAE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/385398-15-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)