AMBH99C038FE
Ambeed, Inc.
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetohydrazide
About This Item
Iupac Name
2-(1H-imidazol-1-yl)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C5H8N4O/c6-8-5(10)3-9-2-1-7-4-9/h1-2,4H,3,6H2,(H,8,10)
InChI
CNCNYKXWAPNJEP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)