AMBH99C037FE
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 1,6-diazaspiro[3.4]octane-1-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: AA00JBT5-500MG
€ 792.40
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: AA00JBT5-500MG
€ 792.40
Iupac Name
tert-butyl 1,6-diazaspiro[3.4]octane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-7-5-11(13)4-6-12-8-11/h12H,4-8H2,1-3H3
InChI
OJDKDBHLSUSOBW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1148044-31-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)