AMBH99C03531
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-amino-6-fluorophenyl)carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-6-fluorophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H15FN2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-9-7(12)5-4-6-8(9)13/h4-6H,13H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI
KKTBITIKAFIQJM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)