Documenti fondamentali
AMBH99C034D0
Ambeed, Inc.
4-(5-Isothiocyanatopyridin-2-yl)morpholine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.28
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-(5-isothiocyanato-2-pyridinyl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H11N3OS/c15-8-12-9-1-2-10(11-7-9)13-3-5-14-6-4-13/h1-2,7H,3-6H2
InChI
VLZWMPRZGPULIU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52024-29-0.html
Synonym
Morpholine, 4-(5-isothiocyanato-2-pyridinyl)-
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)