AMBH99C03415
Ambeed, Inc.
1-(2,4-Dimethylphenyl)propan-1-one
About This Item
Iupac Name
1-(2,4-dimethylphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C11H14O/c1-4-11(12)10-6-5-8(2)7-9(10)3/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI
UWFRVQVNYNPBEF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/35031-55-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)