Documenti fondamentali
AMBH99C03226
Ambeed, Inc.
6-Bromo-5-chloronicotinic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.45
Numero MDL:
Iupac Name
6-bromo-5-chloronicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H3BrClNO2/c7-5-4(8)1-3(2-9-5)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
InChI
GWVTXYPCKUNVIZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/38185-54-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/38185-54-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)