Documenti fondamentali
AMBH99C030AF
Ambeed, Inc.
3-Chloro-2-(1H-pyrazol-1-yl)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.64
Numero MDL:
Iupac Name
3-chloro-2-(1H-pyrazol-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C9H8ClN3/c10-7-3-1-4-8(11)9(7)13-6-2-5-12-13/h1-6H,11H2
InChI
HGSSJLZIMKAPCI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/926215-50-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)