AMBH99C02940
Ambeed, Inc.
3-Methylbenzenesulfonic acid
About This Item
Iupac Name
3-methylbenzenesulfonic acid
Inchi Code
1S/C7H8O3S/c1-6-3-2-4-7(5-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChI
JDQDSEVNMTYMOC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)