Documenti fondamentali
AMBH99C02306
Ambeed, Inc.
2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindoline-5-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.26
Numero MDL:
Iupac Name
2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindoline-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H12N2O5/c17-11-4-3-10(12(18)15-11)16-6-8-5-7(14(20)21)1-2-9(8)13(16)19/h1-2,5,10H,3-4,6H2,(H,20,21)(H,15,17,18)
InChI
BMBNTSFSFRJPGO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2171780-01-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)