Documenti fondamentali
AMBH99C01898
Ambeed, Inc.
(6-Ethoxypyridin-2-yl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.97
Numero MDL:
Iupac Name
6-ethoxy-2-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H10BNO3/c1-2-12-7-5-3-4-6(9-7)8(10)11/h3-5,10-11H,2H2,1H3
InChI
GKYDQFHHCDAUDA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/913373-41-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)