AMBH996F2EC1
Ambeed, Inc.
(2-Amino-5-chlorophenyl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
2-amino-5-chlorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H7BClNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H,9H2
InChI
NCHRUWKNTBNIBK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)