Passa al contenuto
MilliporeSigma
Tutte le immagini(1)
Documenti fondamentali
AMBH996F2DF9
Ambeed, Inc.
5-Amino-1-cyclopentyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
Scegli un formato
100 MG
$28.75
250 MG
$50.60
1 G
$127.65
5 G
$447.35
SKU del venditore: A139036-100MG
$28.75
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
$28.75
250 MG
$50.60
1 G
$127.65
5 G
$447.35
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.24
Numero MDL:
SKU del venditore: A139036-100MG
$28.75
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-amino-1-cyclopentyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C9H14N4O/c10-8-7(9(11)14)5-12-13(8)6-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4,10H2,(H2,11,14)
InChI
FDWHOJIUCDZERN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/666235-33-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/666235-33-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)